Learn More
BRAND™ Imbuti in polipropilene con interno liscio
Codice prodotto. 15291459 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
50mm
75mm
100 mm
120 mm
150mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm (Stem)
55 mm stem
90 mm (Stem)
95 mm (Stem)
Stelo da 77 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15291459 75mm 55 mm stem pezzi 12
11853910 100 mm Stelo da 77 mm pezzi 12
15281459 50mm 43 mm (Stem) pezzi 24
10594062 150mm 95 mm (Stem) pezzi 12
10339761 120 mm 90 mm (Stem) pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15291459 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 147020
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Opzione eccellente in grado di resistere alle alte temperature per l'impiego generico in laboratorio.
  • Available in a range of sizes
  • Sold in various quantities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 75mm
Diametro (sistema metrico) gambo 10mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 55 mm stem
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) gambo 55mm
Quantità 12/Pk.
Product Type Filling Funnel