Learn More
Globe Scientific Plain Microscope Slides
Descrizione
- Offer exceptional quality while providing considerable savings
- Slides are pre-cleaned and ready for use
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| N. per custodia | 1440 |
| N. per confezione | 72 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Edges | Ground |
| Frosted | Not Frosted |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Precleaned | Yes |
| Spessore (sistema metrico) | 1.1 mm |
| Vedi altri risultati |