Learn More
Fisherbrand™ Testa a stantuffo liscia per omogeneizzatore/omogeneizzatore di tessuti
Codice prodotto. 10709382 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
235 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10709382 2 ml 230 mm Pezzo
10586062 5 ml 235 mm Pezzo
10177701 10 ml 270 mm Pezzo
10015941 15 ml 270 mm Pezzo
10025941 30 ml 270 mm Pezzo
10025951 50 ml 270 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10709382
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con recipienti in vetro per l'omogeneizzazione di materiale tissutale. Lo stantuffo liscio per omogeneizzatori tissutali in PTFE è realizzato in puro PTFE.
Stainless steel shaft with PTFE plunger head
  • Ultra pure, no contamination
  • Standard clearance 0.15 to 0.25mm
  • Volumes stated are working volumes with the plunger in place
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Autoclavabile Sì (singolarmente)
Colore Bianco
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Materiale Asta in acciaio inox con testa a stantuffo in PTFE
Product Type Omogeneizzatore di tessuti
Da utilizzare con (applicazione) Riduzione della dimensione delle particelle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omogeneizzatore di tessuti/omogeneizzatore, recipiente in vetro
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm