Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE lisce
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Cowie Technology™ in PTFE lisce producono una turbolenza maggiore rispetto alle ancorette di agitazione cilindriche.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08730kg
Codice prodotto. 11838962
  • 43.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
10 mm
Bianco
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE
5/conf.
35 mm