Learn More
- Home
- Products
- Hotplates and Stirrers
- Stirring Bars and Rods
- Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE lisce
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE lisce
Codice prodotto. 16285771 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
4,5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Quantità:
2/conf.
5/conf.
Confezione da 10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
25 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Quantità | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16285771 | 12 mm | 4,5 mm | Confezione da 10 | pezzi 10 |
| 16215781 | 20 mm | 7 mm | Confezione da 10 | pezzi 10 |
| 16275781 | 25 mm | 6 mm | Confezione da 10 | pezzi 10 |
| 11878962 | 75 mm | 13 mm | 2/conf. | pezzi 5 |
| 11808962 | 13 mm | 8 mm | Confezione da 10 | pezzi 10 |
| 11828962 | 25 mm | 10 mm | 5/conf. | pezzi 10 |
| 16235791 | 40 mm | 8 mm | 5/conf. | pezzi 10 |
| 16225791 | 35 mm | 6 mm | 5/conf. | pezzi 10 |
| 16285781 | 25 mm | 8 mm | 5/conf. | pezzi 10 |
| 10273352 | 15 mm | 6 mm | Confezione da 10 | pezzi 10 |
| 11858962 | 65 mm | 13 mm | 2/conf. | pezzi 5 |
| 10306280 | 50 mm | 7 mm | 2/conf. | pezzi 10 |
| 16295771 | 15 mm | 4,5 mm | Confezione da 10 | pezzi 10 |
| 16295791 | 50 mm | 8 mm | 2/conf. | pezzi 10 |
| 11838962 | 35 mm | 10 mm | 5/conf. | pezzi 10 |
| 16205801 | 50 mm | 10 mm | 2/conf. | pezzi 10 |
| 10010110 | 60 mm | 7 mm | 2/conf. | pezzi 10 |
| 16205781 | 20 mm | 6 mm | Confezione da 10 | pezzi 10 |
| 16295781 | 30 mm | 6 mm | 5/conf. | pezzi 10 |
| 16225801 | 60 mm | 8 mm | 2/conf. | pezzi 10 |
| 16255801 | 70 mm | 10 mm | 2/conf. | pezzi 10 |
| 16215801 | 60 mm | 10 mm | 2/conf. | pezzi 10 |
| 11818952 | 35 mm | 7 mm | 5/conf. | pezzi 10 |
| 16265801 | 80 mm | 10 mm | 2/conf. | pezzi 5 |
| 11848962 | 50 mm | 10 mm | 2/conf. | pezzi 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Codice prodotto.
16285771
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Diametro (sistema metrico) | 4,5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |