Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE lisce
Codice prodotto. 16295771 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
4,5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Quantità:
2/conf.
5/conf.
Confezione da 10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
16295771 15 mm 4,5 mm Confezione da 10 pezzi 10
16215781 20 mm 7 mm Confezione da 10 pezzi 10
16275781 25 mm 6 mm Confezione da 10 pezzi 10
16285771 12 mm 4,5 mm Confezione da 10 pezzi 10
11878962 75 mm 13 mm 2/conf. pezzi 5
11808962 13 mm 8 mm Confezione da 10 pezzi 10
11828962 25 mm 10 mm 5/conf. pezzi 10
16235791 40 mm 8 mm 5/conf. pezzi 10
16225791 35 mm 6 mm 5/conf. pezzi 10
16285781 25 mm 8 mm 5/conf. pezzi 10
10273352 15 mm 6 mm Confezione da 10 pezzi 10
11858962 65 mm 13 mm 2/conf. pezzi 5
10306280 50 mm 7 mm 2/conf. pezzi 10
16295791 50 mm 8 mm 2/conf. pezzi 10
11838962 35 mm 10 mm 5/conf. pezzi 10
16205801 50 mm 10 mm 2/conf. pezzi 10
10010110 60 mm 7 mm 2/conf. pezzi 10
16205781 20 mm 6 mm Confezione da 10 pezzi 10
16295781 30 mm 6 mm 5/conf. pezzi 10
16225801 60 mm 8 mm 2/conf. pezzi 10
16255801 70 mm 10 mm 2/conf. pezzi 10
16215801 60 mm 10 mm 2/conf. pezzi 10
11818952 35 mm 7 mm 5/conf. pezzi 10
16265801 80 mm 10 mm 2/conf. pezzi 5
11848962 50 mm 10 mm 2/conf. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Codice prodotto. 16295771
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Cowie Technology™ in PTFE lisce producono una turbolenza maggiore rispetto alle ancorette di agitazione cilindriche.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 4,5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm
Quantità Confezione da 10