Learn More
Steris™ Buste con chiusura superiore semplice
Codice prodotto. 15681964
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
300 x 75 x 530 mm
380 x 125 x 610 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15681964 380 x 125 x 610 mm pezzi 250
15661964 300 x 75 x 530 mm pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15681964 Fornitore Steris™ N. del fornitore T35PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    172.26€ / pezzi 250
    Risparmia 24.74€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
For use in porous load pre-vacuum autoclaves as well as gamma sterilizers. Steris Corporation™ Plain Top Closure Pouches include a double folded bottom seal for extra integrity.
  • Manufactured from high quality wet strength MG bleached kraft paper
  • Double folded bottom seal for extra integrity
  • Opening along width
  • Conforms to BS 6257
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità BS 6257
Tipo di chiusura Parte superiore liscia
Materiale Carta Kraft sbiancata
Quantità 250/conf.
Dimensioni (L x P x A) 380 x 125 x 610 mm
Altezza (sistema metrico) 610 mm
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Larghezza (sistema metrico) 125 mm