Learn More
Thermo Scientific™ Plant RNA Lysis Solution
Codice prodotto. 15612032 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15612032 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15612032 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R1641
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Thermo Scientific GeneJET Plant RNA Lysis Solution is a component of the GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit and may be purchased separately. Provided in 200 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Plant RNA Lysis Solution is a component of the GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit (Cat. No. K0801/K0802) and may be purchased separately. Provided in 200 mL aliquots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Buffer Lysis Buffer
Linea di prodotti GeneJET
Quantità 200 mL