Learn More
Plas Labs™ Provette di sicurezza per cavie tipo Broome
Codice prodotto. 12505846
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
1 in.
1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
3.75 in.
5.5 in.
Range di pesatura:
30 to 125 g
Da 15 a 30 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Range di pesatura Dimensione della confezione
12505846 1 in. 3.75 in. Da 15 a 30 g Pezzo
12824593 1.5 in. 5.5 in. 30 to 125 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12505846 Fornitore Plas Labs™ N. del fornitore 551BSRR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.13€
    106.03€ / pezzi 1
    Risparmia 59.10€
    35% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for injections or blood sampling
  • Facile accesso alle cavie
  • Impedisce alle cavie di girarsi
  • Per la sicurezza dell'operatore
  • In materiale trasparente per avere la visibilità completa dell'animale
Specifica
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Per iniezioni o prelievo del sangue
Tipo Provette di sicurezza per cavie
Materiale Plastica Noryl™
Metodo di sterilizzazione Sterilizzazione chimica o lavaggio a 180 °F
Stile Broome
Lunghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.52 cm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Range di pesatura Da 15 a 30 g