Learn More
Plas Labs™ Provette di sicurezza per cavie tipo Broome
Descrizione
- Facile accesso alle cavie
- Impedisce alle cavie di girarsi
- Per la sicurezza dell'operatore
- In materiale trasparente per avere la visibilità completa dell'animale
Specifications
Specifications
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (applicazione) | Injections or Blood Sampling |
| Tipo | Rodent Restrainer |
| Materiale | Noryl™ Plastic |
| Metodo di sterilizzazione | Chemically sterilized or washed at 180°F |
| Stile | Broome |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 13.97 cm |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 3.81 cm |
| Show More |