Learn More
Plas Labs™ Flat-Bottom Rodent Restrainers
Codice prodotto. 11807142
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
1.5 in.
3.25 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
3.75 in.
8 in.
Range di pesatura:
15 to 30 g
250 to 500 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Range di pesatura unitSize
11807142 1.5 in. 3.75 in. 15 to 30 g Pezzo
11827142 3.25 in. 8 in. 250 to 500 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11807142 Fornitore Plas Labs™ N. del fornitore 541RR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.45€
    106.03€ / pezzi 1
    Risparmia 50.42€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Apertures in the top and bottom provide easy access for injections or sampling
  • Pocket and holes in the front make it easy to anesthetize or feed the animal
  • Clear material provides a visual check of rodent's condition
  • Adjustable tail stock can be inserted into any one of four positions
Specifica
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) Injections or Blood Sampling
Tipo Flat Bottom Rodent Restrainer
Materiale Noryl™ Plastic
Metodo di sterilizzazione Chemically sterilized or washed at 180°F
Lunghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.52 cm
Diametro (sistema imperiale) 1.5 in.
Diametro (sistema metrico) 3.81 cm
Range di pesatura 15 to 30 g