Learn More
Macherey-Nagel™ Neutralization Buffer NEU
Codice prodotto. 11902182
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11902182 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11902182 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740348.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    95.03€ / 1000mL
    Risparmia 9.97€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Neutralization Buffer NEU to be used with NucleoBond Xtra Midi/Maxi kits.
Specifica
Materiale o nome chimico Neutralization Buffer
Da utilizzare con (applicazione) For Plasmid DNA Purification
Quantità 1000 mL