Descrizione
- PlasmidSelect Xtra allows for generic purification of supercoiled plasmid DNA
- Allows for consistent purification results when scaling up from research scale to cGMP production
- Convenient formats for research, process development and quantitative and qualitative analysis
- The hydrophilic nature of the base matrix ensures low levels of non-specific binding
- This resin is a BioProcess medium supported for industrial applications
- Composed of 6% highly cross-linked agarose
Specifica
Specifica
| Quantità | 200 mL |
| Stabilità | Stable in all commonly used aqueous buffers |
| Da utilizzare con (applicazione) | Generic Purification of Supercoiled Plasmid DNA |
| Requisiti di stoccaggio | 4 to 30 deg.C, 20% Ethanol |
| Product Type | PlasmidSelect Xtra Media |
| Dimensione particelle | 24 to 44 μm |
| Grado | BioProcess resin |
| Pressione max | <120 cm/h |
| Matrix | Cross-linked Agarose |
| Intervallo di pH | 3 to 11 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PlasmidSelect Xtra, 200 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol