Learn More
Abcam Plasmin Activity Assay Kit (Fluorometric)
Codice prodotto. 32112047 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32112047 1 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32112047 Fornitore Abcam N. del fornitore ab3246301x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Measure Plasminogen activity in 1h in Biofluids with Plasmin Activity Assay Kit AB324630. Sensitivity = 8.66 μU. Use with Microplate (12 x 8 well strips).
Measure Plasminogen activity in 1h in Biofluids with Plasmin Activity Assay Kit AB324630. Sensitivity = 8.66 μU. Use with Microplate (12 x 8 well strips).
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 1 x 96 Tests
Status giuridico RUO