Learn More
3M™ Plaster Roll
Codice prodotto. 12133801 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Length: 9m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
12133801 Length: 9m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12133801 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000032744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.30€
    71.88€ / pezzi 12
    Risparmia 24.42€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026