Learn More
Scatole in plastica con coperchio
Codice prodotto. 12054588
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12054588 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12054588 Fornitore Azlon N. del fornitore BWY032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.87€
    14.78€ / pezzi 1
    Risparmia 4.09€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 22-02-2027
Use these boxes for food contact applications in accordance with EU regulations. Azlon™ Plastic Boxes with Lid are made from tough HDPE, lightweight and unbreakable in normal use.
  • Tight fitting snap on lids create an airtight seal
  • Suitable for general and refrigerated storage down to -50°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale HDPE
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per la conservazione generale e refrigerata fino a –50 °C
Include Coperchio
Product Type Scatola a tenuta
Quantità 1 Pack
Temperature Range (Metric) –50 °C
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema metrico) 125 mm