Learn More
Manutan Plastic chains, 25m, yellow/black plastic chain, 8mm diameter
Codice prodotto. 12841487
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 12841487 Fornitore Manutan N. del fornitore A006743
Spedizione stimata: 25-11-2026
High density polyethylene chain. UV stabilised, can easily be cut to required length.
  • Length : 25m
  • Yellow/Black
  • Diameter : 8mm