Learn More
Brady™ Plastic Coated Steel Cable
Codice prodotto. 11786685 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.83 m
3.05 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11786685 3.05 m Pezzo
11766685 1.83 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11786685 Fornitore Brady™ N. del fornitore 800115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.75€
    35.50€ / pezzi 1
    Risparmia 3.25€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Additional Plastic Coated Steel Cable for Cable Lockout Device.
  • Additional Cable for Cable Lockout Device.
Specifica
Product Type Cable
Alternate Part Number CABLE-3 M
Colore Red
Descrizione Additional Cable 3 m
Diametro (sistema imperiale) 0.19 in.
Diametro (sistema metrico) 4.76 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.01 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 3.05 m
Quantità 1 Ea.