Learn More
Kappes Systeme™ Divisorio in plastica
Codice prodotto. 10644303
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
85 mm
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10644303 105 mm Pezzo
10562553 85 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10644303 Fornitore Kappes Systeme™ N. del fornitore 6640.00.3457
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Product Type Divisore trasversale
Colore Trasparente
Materiale Plastica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Precision storage grance
Quantità 1/Pk.
Dimensioni (L x P) 153 x 105 mm (WxH)
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Larghezza (sistema metrico) 153 mm