Learn More
Fisherbrand™ Plastic Disposable Generator Probe
Codice prodotto. 30130217 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
100 Pk.
25 Pk.
50 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
30130217 100 Pk. pezzi 100
30130215 25 Pk. pezzi 25
30130216 50 Pk. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30130217
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory compatible with Fisherbrand 150 and 850 Homogenizers. Ideal for applications where cross contamination is a concern and for homogenization where sample size or sample hardness dictates that processing with the 7 mm disposable generator probe is prohibitive. Adapter required for use.
  • Ideal for tough to process samples
  • Economical: <1% of cost of stainless steel generator probes
  • Eliminates cross contamination
  • Ideal for PCR, RNA and DNA extractions
  • Maintenance free
  • Processing range: >250 μL - maximum volume will be application specific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Probe
Diametro sonda (sistema imperiale) 12 mm
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 110 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale della lama Polypropylene
Materiale Polycarbonate, Polyetherimide
Colore chiusura Blue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand 150 and 850 Homogenizer
Quantità confezione 100 Pk.