Learn More
Buerkle™ Plastic Griffin Beakers with Blue Graduations
Codice prodotto. 10589502 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10589502 1000 mL Pezzo
10159261 50 mL Pezzo
17280674 25 mL Pezzo
10183515 150 mL Pezzo
10435572 500 mL Pezzo
10750773 600 mL Pezzo
10287427 3000 mL Pezzo
10462888 5000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10589502 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 71221000
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visa alla kampanjer
In stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Manufactured from highly transparent polypropylene.
  • PP, highly transparent
  • Blue graduation printed on
  • Shatterproof
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 108 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Various Uses in The Laboratory
Altezza (sistema metrico) 148 mm
Incrementi 50 mL
Quantità 6/Pk.
Tipo Griffin Beaker
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Sì
Certificazione/Conformità DIN 12331/ISO 7056
Scale Blue Graduated Scale
Stile Griffin
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.