Learn More
Microspec™ Plastic Inoculation Loops
Description
- Includes 250 Plastic Inoculation Loops
- Aseptic Manufactured or Ethylene Oxide Sterilized
- 200 mm length
Specifications
Specifications
| Monouso | Single-use |
| Volume | 5 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Blue |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 200 mm |
| Quantità | 250 |
| Tipo di imballaggio | Microseal Pouch |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |