Learn More
Microspec™ Plastic Inoculation Loops
Codice prodotto. 16674782
Cambia vista
Click to view available options
Volume:
1 μL
5 μL
10 μL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 250
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume Sterilità Dimensione della confezione
16674782 10 μL Sterile pezzi 250
16654822 1 μL Non-sterile pezzi 250
16664822 1 μL Sterile pezzi 250
16634822 5 μL Non-sterile pezzi 250
16644822 5 μL Sterile pezzi 250
16664782 10 μL Non-sterile pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16674782 Fornitore Microspec™ N. del fornitore A5G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.10€
    26.26€ / pezzi 250
    Risparmia 3.84€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Available as aseptic manufactured or ethylene oxide sterilized.
  • Includes 250 Plastic Inoculation Loops
  • Aseptic Manufactured or Ethylene Oxide Sterilized
  • 200 mm length
Specifica
Monouso Single-use
Volume 10 μL
Sterilità Sterile
Colore Blue
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 200 mm
Quantità 1 Ea.
Tipo di imballaggio Microseal Pouch
Calibrato Yes