Learn More
Kautex™ Taniche in plastica
Codice prodotto. 10536964
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10536964 10 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10536964 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000090643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.00€
    3.69€ / pezzi 1
    Risparmia 4.31€
    53% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Color: Natural
  • Plastic
  • Containers
  • Without caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 l
Colore Natural
Materiale Plastica
Product Type Tanica