Learn More
Kautex™ Taniche in plastica
Codice prodotto. 10697725
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10697725 20 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10697725 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000096138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.90€
    27.60€ / pezzi 1
    Risparmia 2.30€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Color: Natural
  • Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
  • Caps sold separately
  • Available in natural or blue colors
  • Leakproof
  • UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerrycans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 l
Descrizione Color: Natural
Diametro (sistema metrico) interno collo 48.5 mm
Dimensioni (L x P x A) 290 x 246 x 385 mm
Materiale Plastica
Product Type Tanica