Learn More
Kautex™ Taniche in plastica
Codice prodotto. 10083084
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10083084 25 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10083084 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000086793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    9.88€ / pezzi 1
    Risparmia 0.12€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Color: Natural
  • Plastic
  • Containers
  • without caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 25 l
Colore Natural
Materiale Plastica
Product Type Tanica