Learn More
Knick Elektronische™ Elettrodo pH Noryl in plastica
Codice prodotto. 11948439
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) cavo unitSize
11948439 1 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11948439 Fornitore Knick Elektronische™ N. del fornitore SE101N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
With its plastic body and fiber junction, this sensor is very robust, which makes it ideal for environmental measurements and production-related quality control. Knick standard sensor measures in media containing suspended solids or a high concentration of ions.
  • pH/Pt 1000 sensor with DIN coax connector and 4mm banana plug
  • Noryl construction
  • Body length: 120mm
  • Body diameter: 12mm
  • Fiber junction
  • Temperature sensor: Pt 1000
  • Electrolyte: gel
  • pH measurement range: 0 to 14
  • Temperature range: -5 to 80°C
Specifica
Giunzione Fibra
Materiale Plastica (Noryl)
Intervallo di pH 0 to 14
Da utilizzare con (applicazione) Con il corpo in plastica e la giunzione in fibra, questo sensore è molto robusto ed è quindi ideale per misurazioni ambientali e il controllo qualità in ambito di produzione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Elettrodo per Knick 900
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da –5 a 80 °C
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) 12 mm