Learn More
Buerkle™ Plastic Powder Funnels
Codice prodotto. 10020042 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
360 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
25 mm
32 mm
50 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Diametro (sistema metrico) gambo Dimensione della confezione
10020042 150 mm 32 mm Pezzo
11971491 80 mm 25 mm Pezzo
10641153 100 mm 25 mm Pezzo
10085091 253 mm 50 mm Pezzo
10091862 360 mm 65 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10020042 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 96060150
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Powder funnel for safe filling of containers. 9606-0240 with fine sieve made of phosphor-bronze (not for use with foodstuffs).
  • Efficiently fills powder without loss or spillage
  • Versatile, easy to use and quick to set up
  • Robust and durable, good chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 150 mm
Capacità (sistema metrico) 800 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 32 mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 138 mm
Colore Translucent
Da utilizzare con (applicazione) For Foodstuffs, For Universal Use, For Powdery Substances, As Accessory For Filtration
Lunghezza (sistema metrico) gambo 22 mm
Capacità (sistema imperiale) 27.05 oz.
Altezza (sistema imperiale) 5.43 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gambo 0.87 in.
Product Type Filling Funnel