Description
- Made of PP/PE
- For safe filling of powders
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 80 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 21 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Foodstuffs |