Learn More
Fisherbrand™ Siringhe in PP in plastica, Luer Lock
Codice prodotto. 12981021 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12981021 2 mL pezzi 100
12921031 10 mL pezzi 100
12941031 20 mL pezzi 100
12901031 5 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12981021
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Siringhe monouso non sterili con certificazione HPLC realizzate in polipropilene resistente ai solventi
  • Graduata
  • Gamma di capacità disponibili
  • Raccordi Luer Lock o Luer Slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 2 mL
Tipo di collegamento Luer Lock