Learn More
Fisherbrand™ Siringhe in polipropilene, Luer Slip
Codice prodotto. 12991021 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
12991021 2 ml pezzi 100
12951031 20 ml pezzi 100
12911031 5 ml pezzi 100
12931031 10 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12991021
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Siringhe monouso non sterili con certificazione HPLC realizzate in polipropilene resistente ai solventi
  • Siringa monouso in plastica
  • Polipropilene
  • Luer Slip
  • La struttura in plastica in due parti elimina la necessità di guarnizioni dello stantuffo sintetiche o in gomma
  • Non è necessario utilizzare lubrificante a base di olio o silicone nel cilindro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 2 ml
Tipo di collegamento Luer Slip