Learn More
Fisherbrand™ Siringhe in polipropilene, Luer Slip
Siringhe monouso non sterili con certificazione HPLC realizzate in polipropilene resistente ai solventi
8.10€ - 29.25€
Specifica
Materiale Polypropylene
Tipo di collegamento Luer Slip
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12951031
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
20 ml
29.25€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12991021
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
2 ml
8.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12911031
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
5 ml
13.90€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12931031
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 ml
19.65€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Siringa monouso in plastica
  • Polipropilene
  • Luer Slip
  • La struttura in plastica in due parti elimina la necessità di guarnizioni dello stantuffo sintetiche o in gomma
  • Non è necessario utilizzare lubrificante a base di olio o silicone nel cilindro
Specifica
Specifica
Polypropylene
Luer Slip