Learn More
Fisherbrand™ Filtro a membrana in nylon, 1 m x 1 m
Codice prodotto. 11785498 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
41 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
200 μm
250 μm
300 μm
400 μm
500 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1550 μm
1700 μm
1800 μm
2000 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
11785498 1000 μm Pezzo
11705498 150 μm Pezzo
11705488 11 μm Pezzo
11795488 100 μm Pezzo
11715488 20 μm Pezzo
11715498 200 μm Pezzo
11755518 2000 μm Pezzo
11725498 250 μm Pezzo
11735488 30 μm Pezzo
11745488 41 μm Pezzo
11795478 5 μm Pezzo
11755498 500 μm Pezzo
11765488 60 μm Pezzo
11775488 70 μm Pezzo
11705508 1400 μm Pezzo
11745498 400 μm Pezzo
11715508 1550 μm Pezzo
11725488 25 μm Pezzo
11725508 1700 μm Pezzo
11735498 300 μm Pezzo
11735508 1800 μm Pezzo
11785488 80 μm Pezzo
11795498 1250 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 11785498
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For sieving or precision filtration of biological and chemical solutions. Fisherbrand™ Nylon Sieve Filters, 1m x 1m are available in a comprehensive range of pore sizes.
  • Resistant to aggressive solvents
  • Excellent compatibility with alcohols
  • Operating temperature of -40° to +115°C
  • Applications include solvent filtration and particle analysis
Specifica
Dimensione del poro 1000 μm
Materiale del telaio Plastica
Mesh Material Nylon