Learn More
Beskrivning
- Resistant to aggressive solvents
- Excellent compatibility with alcohols
- Operating temperature of -40° to +115°C
- Applications include solvent filtration and particle analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Dimensione del poro | 100 μm |
| Materiale del telaio | Plastica |
| Mesh Material | Nylon |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?