Learn More
Fisherbrand™ Tela filtrante in nylon
Codice prodotto. 11764529 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
11764529 1000 μm pezzi 10
11774569 11 μm pezzi 10
11704569 20 μm pezzi 10
11764539 200 μm pezzi 10
11754539 250 μm pezzi 10
11744549 41μm pezzi 10
11714539 500 μm pezzi 10
11724549 60 μm pezzi 10
11734549 53 μm pezzi 10
11794539 70 μm pezzi 10
11774539 100 μm pezzi 10
11794529 700 μm pezzi 10
11784569 5 μm pezzi 10
11784529 800 μm pezzi 10
11774529 900 μm pezzi 10
11754559 30 μm pezzi 10
11744539 315 μm pezzi 10
11734539 400 μm pezzi 10
11724539 450 μm pezzi 10
11704539 630 μm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 11764529
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
For sieving or precision filtration of biological and chemical solutions. Fisherbrand™ Nylon Filter Cloths, 300 mm x 300 mm are available in a comprehensive range of pore sizes.
  • Operating temperature of -40° to +115°C
  • Excellent compatibility with alcohols
  • Resistant to aggressive solvents
  • Applications include solvent filtration and particle analysis
Specifica
Dimensione del poro 1000 μm
Diametro (sistema metrico) esterno 300 mm
Materiale del telaio Plastic
Mesh Material Nylon