Learn More
Epredia™ Plastic Slide Folders
Codice prodotto. 12608336 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Gray
Green
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12608336 White pezzi 10
12668326 Blue pezzi 10
12688326 Green pezzi 10
12698326 Gray pezzi 10
12618336 Yellow pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12608336 Fornitore Epredia™ N. del fornitore B1001200WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    186.25€ / pezzi 10
    Risparmia 40.75€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Easily color-code your slides with these plastic slide folders, available in a variety of colors.
  • Hold up to 20 175 x 26mm (3" x 1") slides for convenient storage
  • Transparent top for easy identification of contents
Please Note: Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Sostegni dispositivo 20 Slides
Lunghezza (sistema imperiale) vetrino 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 75 mm
Materiale Plastic
Sovrapponibile Sovrapponibile
Larghezza (sistema imperiale) vetrino 1 in.
Larghezza (sistema metrico) vetrino 26 mm