Learn More
3M™ Plastic Spectacle Dispenser
Codice prodotto. 13499656 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
7 x 20 x 56cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
13499656 7 x 20 x 56cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13499656 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000089414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    78.97€ / pezzi 1
    Risparmia 51.03€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Altezza (sistema metrico) 56 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Descrizione Spectacle Dispenser
Profondità (sistema metrico) 7 cm
Product Type Eyewear Dispenser
Dimensioni (L x P x A) 7 x 20 x 56cm
N. per confezione 1 ciasc.
Materiale Plastic