Learn More
Multiroir Controlec Plastic Stackable Storage Box
Descrizione
- Resistant to temperature variations
- Stackable and nestable
- Insensitive to shocks
- Ergonomic handles for easy transport
- Food contact quality
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 8 L |
| Descrizione | PROBOX stoage box |
| Include | Ergonomic handles, clip-top lid |
| Dimensioni (L x P x A) | 290 x 195 x 185 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | General Storage and Food Use |