Learn More
Multiroir Controlec Plastic Stackable Storage Box
Codice prodotto. 16447070
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16447070 14 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16447070 Fornitore Multiroir Controlec N. del fornitore 187042777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.05€
    8.45€ / pezzi 1
    Risparmia 4.60€
    35% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Multiroir stackable storage boxes are suitable for food use and feature ergonomic handles for easy transporation.
  • Resistant to temperature variations
  • Stackable and nestable
  • Insensitive to shocks
  • Ergonomic handles for easy transport
  • Food contact quality
Specifica
Materiale Polypropylene
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 14 L
Descrizione PROBOX stoage box
Include Ergonomic handles, clip-top lid
Dimensioni (L x P x A) 390x 290 x 185 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) General Storage and Food Use