Learn More
KD Scientific Plastic Syringe
Codice prodotto. 15104204
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Luer Slip
Tuberculin Luer Slip
Dimensione della confezione:
pezzi 25
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di collegamento unitSize
15104204 5 mL Luer Lock pezzi 25
15174194 1 mL Tuberculin Luer Slip pezzi 25
15194194 3 mL Luer Lock pezzi 25
15134204 10 mL Luer Lock pezzi 25
15114204 20 mL Luer Lock pezzi 25
15124204 30 mL Luer Lock pezzi 25
15154204 3 mL Luer Slip pezzi 25
15164204 5 mL Luer Slip pezzi 25
15174204 10 mL Luer Slip pezzi 25
15184204 20 mL Luer Slip pezzi 25
15194204 30 mL Luer Slip pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15104204 Fornitore KD Scientific N. del fornitore 780852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.10€
    38.65€ / pezzi 25
    Risparmia 17.45€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Economical and disposable, available in sizes ranging from 1 cc to 50 cc, Luer Slip (LS) or Luer Lock (LL) tip
  • KD Scientific offre una nuova linea di siringhe sterili in plastica monouso per tutte le applicazioni scientifiche
  • Le siringhe Norm-ject sono la soluzione ideale per ogni situazione
  • Il loro esclusivo sistema in due parti è privo di lattice e non contiene lubrificanti siliconici o gomma
Specifica
Materiale Polyethylene (Plunger)
Calibro dell'ago No Needle Included
Senza lattice Yes
Product Type Syringe
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) KD Scientific Syringe Pumps
Tipo di collegamento Luer Lock
Graduated Yes