Learn More
KD Scientific Plastic Syringe
Description
- KD Scientific offre una nuova linea di siringhe sterili in plastica monouso per tutte le applicazioni scientifiche
- Le siringhe Norm-ject sono la soluzione ideale per ogni situazione
- Il loro esclusivo sistema in due parti è privo di lattice e non contiene lubrificanti siliconici o gomma
Specifications
Specifications
| Materiale | Polyethylene (Plunger) |
| Calibro dell'ago | No Needle Included |
| Senza lattice | Yes |
| Product Type | Syringe |
| Monouso | Single-use |
| Volume (sistema metrico) | 3 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | KD Scientific Syringe Pumps |
| Tipo di collegamento | Luer Lock |
| Graduated | Yes |
| Sterilità | Sterile |