Learn More
Kartell™ Tappo alettato per provette monouso
Codice prodotto. 11361195
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Neutral
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11361195 Green pezzi 1000
11341195 Yellow pezzi 1000
11655691 Red pezzi 1000
11615681 Neutral pezzi 1000
11331195 Blue pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11361195 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 8830512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    20.43€ / pezzi 1000
    Risparmia 1.57€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Designed with flexible fins to create a snug fit.
  • Fits tubes 15 to 17mm 
  • Available in a variety of colors for coding
Specifica
Certificazione/Conformità CE-IVD
Product Type Finned Plug
Materiale Polyethylene
Colore Green
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15 to 17 mm Tubes