Learn More
Kartell™ Finned Plug for Disposable Tubes
Codice prodotto. 11371195
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Neutral
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11371195 Neutral pezzi 1000
11301205 Red pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11371195 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 8830900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.35€
    16.61€ / pezzi 1000
    Risparmia 10.74€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed with flexible fins to create a snug fit.
  • Made from polyethylene
  • Available in different colors
Specifica
Certificazione/Conformità CE-IVD
Product Type Tappo per provette per analisi
Materiale Polietilene neutro
Colore Neutral
Da utilizzare con (apparecchiatura) 11 to 13 mm Tubes