Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo largo
Codice prodotto. 10797711
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 300
pezzi 700
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10797711 100 mL pezzi 700
10757965 250 ml pezzi 300
10114604 1000 ml Pezzo
11361165 2000 mL Pezzo
12057012 500 mL Pezzo
11321165 50 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10797711 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0040900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653.00€
    619.52€ / pezzi 700
    Risparmia 33.48€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Designed to withstand considerable pressure before rupture.
  • Permanent graduation printed in relief externally
  • Supplied with under cap and screw cap
  • Will withstand considerable pressure before rupture
  • Secured by tagging points on bottle and cap
  • Confidential notes can be placed in the space between insert sealing plug and cap
  • Suitable for foodstuff according to EC Regulation 10/2011
  • Easy grip caps can be wired down for security
  • Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content
Tekniske data
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Opaque
Materiale Polyethylene
Sterilità Non sterile
Graduazioni 20 mL
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 89 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solids and Liquids
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Non autoclavabile
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità EC Regulation 10/2011
Monouso Reusable
Product Type Graduated Wide Mouth Bottle
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.