Learn More
BD Siringa ipodermica Luer-Lock centrico in tre pezzi Plastipak™
Codice prodotto. 11364881
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11364881 5 ml pezzi 125
11303040 3 mL pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364881 Fornitore BD N. del fornitore 309649
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Plastic graduated syringe. BD Medical™ Plastipak™ Centric Luer-lock Hypodermic Three-Piece Syringe for injection of fluid.
  • Plastic syringe
  • Includes luer-lock
  • Sterile
  • Latex free
  • Graduated
  • Radiation sterilized, EtO
  • Re-sterilize via EtO
  • Single use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità NF EN 20594-1, ISO 594-1 del dicembre 1993, ISO 594-2 del settembre 1998
Materiale Polypropylene
Diametro (sistema metrico) esterno 11.91 mm
Senza lattice
Lunghezza (sistema metrico) 65 mm
Product Type Siringa ipodermica attacco centrico Luer Lock a 3 parti
Monouso
Graduazioni 0.2 ml
Quantità Confezione da 125
Volume (sistema metrico) 5 ml
Tipo di collegamento Luer Lock centrico
Graduated
Sterilità