Learn More
BD Siringa Luer-Lock concentrico in tre pezzi Plastipak™
Codice prodotto. 10430864
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10430864 10 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10430864 Fornitore BD N. del fornitore 300912
 Articolo soggetto a restrizioni
Edge
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Eliminate the risk of allergic reactions to latex. BD Plastipak™ Concentric Luer-Lock Three-Piece Syringe has a latex free stopper in addition to a clear barrell for the perfect visualisation of syringe contents and bold scale printing.
  • Latex free stopper
  • Clear barrell
  • Bold scale printing
  • Special silicon lubrication
  • Retaining ring prevents accidental plunger rod withdrawal
  • Concentric luer lock tip
  • Volume - 10ml
  • Sterile
  • Box of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE, NF EN 20594-1, ISO 594-1 del dicembre 1993, ISO 594-2
Materiale Plastic
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 16.21 mm
Senza lattice
Lunghezza (sistema metrico) 85.48 mm
Product Type Siringa attacco concentrico Luer Lock a 3 parti
Monouso
Graduazioni 0.2 ml
Quantità Confezione da 100
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo di collegamento Luer Lock concentrico
Graduated
Sterilità