Learn More
BD Siringa Luer-Lock concentrico in plastica Plastipak™
Codice prodotto. 10569215
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
30 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10569215 20 mL pezzi 120
10109922 30 mL pezzi 60
16489325 30 mL pezzi 240
10636531 50 ml pezzi 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10569215 Fornitore BD N. del fornitore 300629
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Enables accurate dosing and visualisation of the syringe contents. BD Medical™ Plastipak™ Plastic Concentric Luer-Lock Syringe are each tested for sterility, pyrogenicity and toxicity.
  • Concentric Luer-Lok
  • Latex free stopper
  • CE marked
  • Polypropylene
  • Sterile
  • Disposable
  • Without needleFor needles, please see our Microlance™ disposable needles range. All products are for research use only, unless otherwise indicated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE, certificati della Direttiva europea 93/42/CEE ( Allegati V e VIII della procedura di conformità): N. 95 Q 252156 e n. 252231 Q (riferimenti 309661 & 309620 ) ; certificazione di NSAI (n. 0050)
Materiale Plastic
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 21.3 mm
Senza lattice
Lunghezza (sistema metrico) 95.5 mm
Product Type Siringa attacco concentrico Luer Lock
Graduazioni 1 ml
Quantità Confezione da 120
Volume (sistema metrico) 20 mL
Tipo di collegamento Luer Lock concentrico
Graduated
Sterilità