Learn More
BD Siringa Luer-Lock concentrico in plastica Plastipak™
Codice prodotto. 10636531
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
30 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10636531 50 ml pezzi 60
10569215 20 mL pezzi 120
10109922 30 mL pezzi 60
16489325 30 mL pezzi 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10636531 Fornitore BD N. del fornitore 300865
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Enables accurate dosing and visualisation of the syringe contents. BD Medical™ Plastipak™ Plastic Concentric Luer-Lock Syringe are each tested for sterility, pyrogenicity and toxicity.
  • Concentric Luer-Lok
  • Latex free stopper
  • CE marked
  • Polypropylene
  • Sterile
  • Disposable
  • Without needleFor needles, please see our Microlance™ disposable needles range. All products are for research use only, unless otherwise indicated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE, certificati della Direttiva europea 93/42/CEE (Allegati V e VIII della procedura di conformità): N. 95 Q 252156 e n. 252231 Q (riferimenti 309661 & 309620 ) ; certificazione di NSAI (n. 0050)
Materiale Plastic
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 29.4 mm
Senza lattice Sì
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Product Type Siringa attacco concentrico Luer Lock
Monouso Sì
Graduazioni 1 ml
Quantità Confezione da 60
Volume (sistema metrico) 50 ml
Tipo di collegamento Luer Lock concentrico
Graduated Sì
Sterilità Sì