Learn More
BD PlastiPak™ Syringe with Luer Lock
Codice prodotto. 15544835
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
Graduazioni:
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
15544835 10 mL 0.2 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15544835 Fornitore BD N. del fornitore 305959
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used for injections and sampling.
  • 10mL capacity with 0.2mL graduations
  • Sterile and disposable
  • Polypropylene construct
  • Clear barrel for perfect visibility of syringe contents
  • Special silicone lubrication ensures that plunger moves smoothly and evenly
  • Sterilized by ethylene oxide
Certifications
EN ISO 7886-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Graduazioni 0.2 mL
Volume (sistema metrico) 10 mL