Learn More
Gilson™ PLATEMASTERTM Height Stop
Codice prodotto. 15823192 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PLATEMASTER™
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15823192 PLATEMASTER™ 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15823192 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F1077605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.95€
    40.95€ / 1 sets
    Risparmia 3.00€
    6% Sconto
In stock
Easily adjust pipetting height with this pipetting head height adjuster.
The Height Stop is an accessory for the PLATEMASTERTM allowing for easy altering of pipetting height.
  • Ensures appropriate tip depth within shallow- or deep-well microplates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Accessorio
Autoclavabile Non autoclavabile
Certificazione/Conformità ISO 9001
Colore nero
Materiale polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Gestione dei liquidi
Da utilizzare con (apparecchiatura) PLATEMASTER™
Quantità 1
Warranty un anno
Larghezza (sistema imperiale) 2.76 in
Altezza (sistema imperiale) .51 in
Altezza (sistema metrico) 13 mm
Peso (sistema imperiale) .07 lb
Peso (sistema metrico) .03 kg
N. per confezione 1